Teszt
95%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.5874
bp
92-94 °C/16 mmHg
sűrűség
1.304 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cncs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.