Fontos dokumentumok
A55306
2-(2-Pyridyl)ethylamine
95%
Szinonimák:
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?