Merck
648701
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)pyridine
96%
Szinonimák:
2-(γ-Pyridyl)ethylamine, 2-(4-Pyridinyl)ethylamine, 2-(4-Pyridyl)ethanamine, 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-(Pyridin-4-yl)ethan-1-amine, 2-(Pyridin-4-yl)ethanamine, 2-(Pyridine-4-yl)ethanamine, 4-(β-Aminoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
104 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.0238 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCc1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2-3,5-6H,1,4,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration