Merck
802166
Sigma-Aldrich
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Szinonimák:
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95% (GC)
leírás
Fp: 175°F
Minőségi szint
Teszt
95% (GC)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
törésmutató
n/D 1.516
sűrűség
0.9800 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine (PIP-amine) is a tertiary amine. A bidentate directing group, useful for the functionalization of C-H bond, has been developed from PIP-amine.
Alkalmazás
The Shi Auxiliary is a powerful directing group for the hydroxylation of arenes through copper-mediated C-H activation. This useful auxiliary can be removed through acid-mediated hydrolysis and has shown to be done on gram-scale.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
175.0 °F
Lobbanási pont (C)
79.44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xin Li et al.
Organic letters, 16(15), 3904-3907 (2014-07-17)
A copper-mediated C-H hydroxylation of arenes and heteroarenes using our newly developed PIP directing group has been developed. This procedure is scalable and compatible with a wide range of functional groups and heteroarenes, providing an operationally simple protocol for the