Fontos dokumentumok
A65603
4-(Aminomethyl)pyridine
98%
Szinonimák:
4-Picolylamine
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?