Fontos dokumentumok
385638
Di-(2-picolyl)amine
97%
Szinonimák:
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
139-141 °C/1 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble (partially miscible)(lit.)
sűrűség
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C(NCc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXZQYLBVMZGIKC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- A reactant to synthesize di(2-pyridylmethylamino)alkanoic esters using ω-iodoaliphatic carboxylic esters in the presence of triethylamine.
- A ligand to synthesize iron complexes of di-(2-picolyl)amine by treating with iron trichloride, which can be used to catalyze the direct hydroxylation of benzene to phenol.
- A reagent for the protection of carboxylic acids as carboxamides of bispicolylamine.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)