Merck
255688
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H13N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Amino-4-methylpiperazine has been used:
  • in synthesis of pyrazolo-pyrazine, -pyridine derivatives and 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]phenol
  • as a solvating and stabilizing agent in the preparation of uniform Ag nanoparticles (<10nm)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2-[(4-Methylpiperazin-1-yl) iminomethyl] phenol.
Guo, M-L.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(4), o1788-o1789 (2007)
Preparation and stabilization of Ag nanoparticles in 1-amino-4-methylpiperazine.
Park H-S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(1), 273-273 (2011)
Henryk Foks et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(6-7), 513-517 (2005-06-14)
The investigations of new pyrazine and pyridine derivatives showing an antibacterial activity have been made. Upon treatment of 3-chloro-2-cyanopyrazine [1] and 2-chloro-3-cyanopyridine with 1,1-dimethyl-hydrazine, 1-aminopiperidine and 1-amino-4-methylpiperazine, either the pyrazolo-pyrazine (1), and -pyridine (2) derivatives, or ammonium salts (3-8) were