Fontos dokumentumok
546887
2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole
≥95%
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5N3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
194-197 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiocyanate
thioether
SMILES string
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?