Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
200-201 °C/750 mmHg (lit.)
sűrűség
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCc1cccs1
InChI
1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as a reactant in the synthesis of pyrimidine derivatives by reacting with various isothiocyanatoketones and acylguanidines derivatives by reacting with aroyl S-methylisothiourea.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?