Merck
B60800
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-chlorobutane
99%
Szinonimák:
Tetramethylene chlorobromide
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.46
Beilstein:
1098275
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stephen Verespy et al.
Scientific reports, 6, 24043-24043 (2016-04-08)
Allosteric partial inhibition of soluble, monomeric proteases can offer major regulatory advantages, but remains a concept on paper to date; although it has been routinely documented for receptors and oligomeric proteins. Thrombin, a key protease of the coagulation cascade, displays
Nan Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 41, 159-167 (2017-02-22)
The in vitro EpiSkin™ test method was validated in 2007 by the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) as a full replacement method for the Draize acute skin irritation test and adopted in the OECD
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.