Fontos dokumentumok
C46403
3-Chloro-1-propanol
98%
Szinonimák:
1-Chloro-3-hydroxypropane, Trimethylene chlorohydrin
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
sűrűség
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Improved Synthesis of Pheromone Components: 3-chloro-1-propanol is used as a linchpin to connect the two synthetic blocks in the synthesis of 6,14-dimethyl-1-octadecene. It is likely used as a reactant in a chemical reaction to facilitate the coupling of the two synthetic blocks, enabling the formation of the desired compound (Taguri et al., 2010).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?