935948
Sodium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 1.0 M (NaPF6 in PC), battery grade
Szinonimák:
1.0 M NaPF6 in PC
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Forma
solution
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
0.95-1.05 M (NaPF6)
1.0 M (NaPF6 in PC)
szennyeződések
≤100 ppm Acid
≤500.0 ppm H2O
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)