Merck
923524
Sigma-Aldrich
(tBuMPhos)PdCl2
Szinonimák:
1-Diadamantylphosphino-1′-di-tert-butylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H56Cl2FeP2Pd
Molekulatömeg:
807.97
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
form
powder
Minőségi szint
Alkalmazás
(tBuMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)