Merck
923508
Sigma-Aldrich
(iPrMPhos)PdCl2
1:1 complex with CH2Cl2, ≥95%
Szinonimák:
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H52Cl2FeP2Pd
Molekulatömeg:
779.92
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
Cl[Pd](Cl)([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)[P](c8cccc8)(C(C)C)C(C)C.[Fe]
Alkalmazás
(iPrMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. (iPrMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
YPhos ligands facilitate palladium-catalyzed coupling reactions of aryl chlorides under mild conditions with short reaction times.