Merck
923478
Sigma-Aldrich
CyMPhos
Szinonimák:
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H60FeP2
Molekulatömeg:
682.72
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
Alkalmazás
CyMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tunable Unsymmetrical Ferrocene Ligands Bearing a Bulky Di-1-adamantylphosphino Motif for Many Kinds of Csp2?Csp3 Couplings
Guolin Xu, Peng Gao, and Thomas J. Colacot
ACS Catalysis, 12, 5123?5135-5123?5135 (2022)
Cikkek
YPhos ligands facilitate palladium-catalyzed coupling reactions of aryl chlorides under mild conditions with short reaction times.