Merck
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
greener alternative
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H39FeP
Molekulatömeg:
486.45
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.21
Forma
powder, crystals or chunks
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
256-262 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Di-1-adamantylphosphinoferrocene is a phosphine ligand for Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)