Merck
923516
Sigma-Aldrich
tBuMPhos
≥95%
Szinonimák:
1-Diadamantylphosphino-1′-di-tert-butylphosphinoferrocene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H56FeP2
Molekulatömeg:
630.64
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Forma:
powder
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
Alkalmazás
tBuMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)