Merck
923494
Sigma-Aldrich
iPrMPhos
Szinonimák:
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H52FeP2
Molekulatömeg:
602.59
UNSPSC kód:
12352128
NACRES:
NA.21
Forma
powder or chunks
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
172-175 °C
funkcionális csoport
phosphine
Alkalmazás
iPrMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing iPrMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
YPhos ligands facilitate palladium-catalyzed coupling reactions of aryl chlorides under mild conditions with short reaction times.