Merck
923486
Sigma-Aldrich
(CyMPhos)PdCl2
complex with CH2Cl2
Szinonimák:
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H60Cl2FeP2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
860.04
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Alkalmazás
(CyMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. (CyMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tunable Unsymmetrical Ferrocene Ligands Bearing a Bulky Di-1-adamantylphosphino Motif for Many Kinds of Csp2?Csp3 Couplings
Xu, et al.
ACS Catalysis, 12, 5123?5135-5123?5135 (2022)