Fontos dokumentumok
923214
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
Mw 50,000-150,000 by GPC
Szinonimák:
PFO
About This Item
Javasolt termékek
leírás
PL - 426 nm (in THF)
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw 50,000-150,000 by GPC
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sávrés
2.5 eV
oldhatóság
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
376 nm in THF
Keringési energia
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.