Fontos dokumentumok
915777
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate Solarpur®
Szinonimák:
EMIM TCB Solarpur®, [EMIM][B(CN)4]
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.5% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
liquid
szennyeződések
≤100 ppm Halides
≤100 ppm Water
SMILES string
[B-](C#N)(C#N)(C#N)C#N.[n+]1(c[n](cc1)C)CC
InChI
1S/C6H11N2.C4BN4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPZCMVDICTVHIP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Solarpur® electrolyte components for DSSC applications meet the highest purity standards regarding water and other impurities required for this technology.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.