900438
Super yellow light-emitting PPV copolymer
Szinonimák:
Livilux®, PDY-132
Alkalmazás
- soluble super yellow light-emitting PPV copolymer
- excellent reproducibility
- broad emission spectrum
- very high efficiency
- very low operation voltage/for PM 100000 cd/m2 pulsed <10 V
- very long DC & AC lifetime
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- max. efficiency: 11 Cd/A
- V_on: 2.2 V
- V @ 100 cd/m2: 3.0 V
- V @ 1000 cd/m2: 4.3 V
- max. power eff.: 10 lm/W
- external quantum eff.: 5.3%
- CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.50, 0.49)
- DC lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >>220000
- AC lifetime @ 200 cd/m2 @ RT: 11000
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.