Fontos dokumentumok
571652
Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)
light-emitting polymer
Szinonimák:
Fluorenyl polymer
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
Mw ≥20000
oldhatóság
chloroform: soluble
λmax
365 nm
fluoreszcencia
λex 374 nm; λem 417 nm in chloroform(lit.)
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Iridium (III) tris(2-(4-tolyl)pyridinato-N,C2) (5 wt%)/Ca
Mw/Mn
~3.7
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.