Fontos dokumentumok
913804
Tin(II) iodide
AnhydroBeads™, 99.99% trace metals basis, (Perovskite grade)
Szinonimák:
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
részecskeméret
-10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
sűrűség
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.