Fontos dokumentumok
P11603
9-Phenanthrenecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Teszt
97%
Forma
powder
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?