Fontos dokumentumok
189456
Poly(ethylene oxide)
average MV 900,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene oxide), average Mv ~900,000 (nominal), powder
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~900,000 (nominal)
tartalmaz
200-500 ppm BHT as inhibitor
viszkozitás
8,800-17,600 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 65 °C
sűrűség
1.21 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Owing to its hydration and swelling properties, it is widely used as a precursor to prepare block copolymer micelles for selective drug and gene delivery.
Itcan also be used to fabricate nanofibrous membranes for the adsorption of heavymetal ions.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent polymer chain flexibility
- Low toxicity
- High solvation power
- Lowglass transition temperature
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.