Fontos dokumentumok
901435
Methylammonium bromide
≥99%, anhydrous
Szinonimák:
Methanamine hydrobromide, methylamine hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
- Extremely hygroscopic.
- Handle in glove box.
- Handle and store under nitrogen atmosphere.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.