Fontos dokumentumok
D5782
2′,3′-Dideoxycytidine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
ddC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
colorless
mp
217-218 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WREGKURFCTUGRC-POYBYMJQSA-N
Alkalmazás
- as a DNA chain-terminating nucleotide for DNA sequencing methods based on the Sanger chain-termination method
- as a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) to study its effects on the development of mechanical allodynia in aging mice
- as a mitochondrial DNA (mtDNA) replication inhibitor to inhibit the activation of cGAS-STING pathway and study its effects on signaling protein-stimulator of interferon genes (STING), cyclic GMP-AMP synthase (cGAS), and phospho-interferon regulator factor 3 (p-IRF3) expression in mouse hippocampal and microglial cells
- as an NRTI inhibitor to study its effects on the drug induced-mitochondrial toxicity in Caenorhabditis elegans
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?