AB3403-I
Anti-Beta Galactosidase Antibody, E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
bacteria
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Beta Galactosidase in 10 µg TOP10/PCU19 E. Coli lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1