Fontos dokumentumok
913715
KB05-SLF
Szinonimák:
(R)-1-(3-(1-(4-(N-(4-Bromophenyl)acrylamido)phenyl)-1-oxo-5,8,11-trioxa-2-azatetradecan-14-amido)phenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl (S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)piperidine-2-carboxylate, Electrophilic PROTAC®, Heterobifunctional conjugate for E3 ubiquitin ligase discovery
About This Item
Javasolt termékek
ligand
electrophilic fragment
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C=C)N(C1=CC=C(C(NCCOCCOCCOCCC(NC2=CC=CC([C@H](OC([C@@H]3CCCCN3C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=C2)=O)=O)C=C1)C5=CC=C(Br)C=C5
InChI
1S/C55H67BrN4O12/c1-7-50(62)60(44-23-19-41(56)20-24-44)43-21-17-39(18-22-43)52(64)57-28-31-70-33-35-71-34-32-69-30-27-49(61)58-42-13-11-12-40(37-42)46(25-15-38-16-26-47(67-5)48(36-38)68-6)72-54(66)45-14-9-10-29-59(45)53(65)51(63)55(3,4)8-2/h7,11-13,16-24,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPYMHGDOEARLOM-CRCOQUFZSA-N
Alkalmazás
This proteomic approach to E3 discovery was demonstrated by Zhang et al in the discovery that DCAF16 mediated nuclear FKBP12 degradation via KB02-SLF.
Additional electrophilic PROTACs were developed incorporating scout fragments with broad cysteine reactivity:
- KB02-SLF (914738) containing chloroacetamide scout fragment 912131
- KB03-SLF (914975) containing chloroacetamide scout fragment 912654
Related tools:
- Additional bifunctional tools for FKPB12 variants: dTAG-13 (SML2601 for FKBP12F36V) and Biotin-SLF (914223 for FKBP12)
- Inhibitors useful in validation of proteasomal-mediated degradation: MG123 (SML1135) and MLN4924 (5.05477 for Cullin-RING ubiquitin ligases that regulate neddylation of Cullin proteins)
- Cereblon (CRBN) affinity probe: Biotin-Thalidomide (913979)
Egyéb megjegyzések
Technology Spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Technology Spotlight: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)