Fontos dokumentumok
932442
4,4′-Bis(carbazol-9-yl)biphenyl
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Bis(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazole-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
leírás
µh ≈ 2.0 x 10-3cm2V-1S-1
Teszt
≥99% (HPLC)
veszteség
0.5% TGA, >320 ºC (weight loss)
mp
281-285 °C
oldhatóság
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
fluoreszcencia
λex 369 nm in THF
Keringési energia
HOMO 6.0 eV
LUMO 2.9 eV
λ
in THF
UV-elnyelés
λ: 292 nm±5 nm Amax
λ: 318 nm±5 nm Amax
SMILES string
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)