Fontos dokumentumok
913758
Phen-NaDPO
Szinonimák:
3-[6-(diphenylphosphinyl)-2-naphthalenyl]-1,10-Phenanthroline
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
átmeneti hőmérséklet
Tg ~116 °C
oldhatóság
soluble (Soluble in polar and weakly polar solvents such as isopropanol, toluene and xylenes)
félvezető tulajdonságok
(mobility=0.0001-0.001 cm2/V·s) (electron)
SMILES string
[P](=O)(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1cc2c(cc(cc2)c3cnc4c5ncccc5ccc4c3)cc1
InChI
1S/C34H23N2OP/c37-38(30-9-3-1-4-10-30,31-11-5-2-6-12-31)32-18-17-25-20-26(14-15-27(25)22-32)29-21-28-16-13-24-8-7-19-35-33(24)34(28)36-23-29/h1-23H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAOXYBSWOZWDBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It lowers the energy loss between organic layer and the metal electrode, results in higher acheiveable efficiency for organic solar cells. It is also used as cathode interfacial material for inverted Perovskite solar cells, and electron transport materials for Perovskite solar cells and other organic electronic devices in general.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)