Fontos dokumentumok
214353
Palladium on calcium carbonate
extent of labeling: 5 wt. % loading, unreduced
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>1120 °F
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
5 wt. % loading
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction
- synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes
- a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions
- Stille cross-coupling reactions
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?