Merck
76030
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
~10% Pd basis
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>1120 °F
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
koncentráció
~10% Pd
SMILES string
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Hydrogenation catalyst
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)