Fontos dokumentumok
673587
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II)
Szinonimák:
Pd(II) meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
>300 °C (dec.)
λmax
400 nm in acetone
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Pd]n56
InChI
1S/C44H8F20N4.Pd/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;/h1-8H;/q-2;+2/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRRRJZUTYPIXFO-HQJDZOCDSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.