Fontos dokumentumok
902675
BocNH-PEG6-acid
Szinonimák:
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azapentacosan-25-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2COOH
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
törésmutató
n/D 1.4657
funkcionális csoport
Boc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H37NO10/c1-19(2,3)30-18(23)20-4-5-24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17(21)22/h4-16H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKCDWMFMVAYYED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)