Merck
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Szinonimák:
PA-PEG4-PA
About This Item
Lineáris képlet:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)