Merck
764388
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol p-toluenesulfonate
97%
Szinonimák:
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluene-4-sulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl tosylate, Monotosylated tetraethylene glycol, Tetraethylene glycol monotosylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24O7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.507
sűrűség
1.202 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
tosylate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H24O7S/c1-14-2-4-15(5-3-14)23(17,18)22-13-12-21-11-10-20-9-8-19-7-6-16/h2-5,16H,6-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGDJUEZBMFELRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)