Merck
14625
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] ether
≥99.0% (T)
Szinonimák:
1,11-Dichloro-3,6,9-trioxaundecane, Tetraethylene glycol dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
O(CH2CH2OCH2CH2Cl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.12
Beilstein:
1071710
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
törésmutató
n20/D 1.464
sűrűség
1.18 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
ClCCOCCOCCOCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCFRYTWBXNQVOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] ether was used in preparation of series of para-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenoxypoly(ethoxy)ethanols. It was used in the synthesis of 1-(4-pyridiniumaldoxime)-2-(((2-chloroethoxy)-2-ethoxy)ethoxy)ethane.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M C de Koning et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 588-594 (2010-11-30)
A conceptually novel approach to the design of reactivators of nerve agent-inhibited acetylcholinesterase (AChE) is presented. The concept comprises the linkage of a peripheral site ligand via a spacer to a reactivating moiety with the eventual goal to develop non-ionic
The preparation of a series of molecularly homogeneous para-t-octylphenoxypoly (ethoxy) ethanols.
Mansfield RC and Locke JE.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 41(4), 267-272 (1964)
Anna Hawrył et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
The aim of this study was to evaluate the ability of multivariate techniques to predict antioxidant and cytotoxic activity of the selected lichens from the chromatographic data. A simple and reproducible HPLC-DAD technique has been used to obtain the chromatographic