900151
Molybdenum oxide nanoparticle ink
Szinonimák:
MoO3 Dispersion, MoO3 ink, MoO3 nanoparticle ink, MoO3 suspension
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
Minőségi szint
összetétel
Solid content, 2.3-2.7 wt. % (crystalline MoO3 in ethanol)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
10-40 nm
viszkozitás
1-3 cP
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
- Store in a dark at room temperature.
- Prior to application: shake then ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter.
- Post-treatment: use plasma cleaning of dry films for removal of organic dispersant.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.