Fontos dokumentumok
901081
Sigma-Aldrich
Zinc oxide ink for spin coating/slot-die coating
Szinonimák:
Helios′Ink H-SZ41029 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
About This Item
Lineáris képlet:
ZnO
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
leírás
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
Minőségi szint
form
liquid (dispersion)
szín
light yellow
felületi feszültség
20 mN/m±5 mN/m
viszkozitás
<4 mPa.s(20 °C)
kapacitás
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
Általános leírás
  • Helios′Ink H-SZ41029 semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for flexible OLED and OPV.
  • Helios′Ink H-SZ41029 semi conductive ink shows great performance on spin coating and slot die coating and is compatible with various flexible substrates (polyimide, PET, PET/ITO, etc.) but also Glass/ITO.
Tulajdonságok és előnyök
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
  • Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
Elkészítési megjegyzés
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Jogi információk
Product of Genes′Ink.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
58.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.