793361
Zinc oxide nanoparticle ink
Szinonimák:
Avantama N-10, Nanograde N-10, Zinc oxide suspension, ZnO dispersion, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
Minőségi szint
koncentráció
2.5 wt. % (crystalline ZnO in 2-propanol)
szín
translucent yellowish
részecskeméret
10-15 nm
sűrűség
0.800 g/mL at 25 °C
Általános leírás
Alkalmazás
Annealing temperature <100°C.
Egyéb megjegyzések
Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80°C - 120°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.