Fontos dokumentumok
901091
Sigma-Aldrich
Zinc oxide ink for inkjet printing
greener alternative
Szinonimák:
Helios′Ink H-SZ01034 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
About This Item
Lineáris képlet:
ZnO
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
leírás
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
Minőségi szint
Forma
liquid (dispersion)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
slightly yellow to clear
felületi feszültség
29 mN/m±5 mN/m
viszkozitás
10.5 mPa.s±3.0 mPa.s(20 °C)
kapacitás
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Helios′Ink H-SZ01034, semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for OPV and PV. Helios′Ink H-SZ01034, semi conductive ink shows great performance on Drop on Demand (DOD) inkjet printers, blade coating, and spin coating and is compatible with various flexible substrates (polyimide, PET, PET/ITO, etc.) but also Glass/ITO.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Tulajdonságok és előnyök
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
  • Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
Elkészítési megjegyzés
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Jogi információk
Product of Genes′Ink.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.