Fontos dokumentumok
NIST423
Molybdenum oxide concentrate
NIST® SRM® 423
Szinonimák:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 pouch x 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
XRF: suitable
mp
795 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SRM 423_cert
SRM 423_SDS
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Copper (Cu), Molybdenum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Lead (Pb), Acid-Insoluble Residue, Silver (Ag), Bismuth (Bi), Carbon (C), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Rhenium (Re), Sulfur (S), Antimony (Sb), Vanadium (V), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1