793353
Tungsten oxide (WO3-x) nanoparticle ink
Szinonimák:
Avantama P-10, Nanograde P-10, Tungsten oxide nanoparticle dispersion, Tungsten oxide suspension, WO3 dispersion, WO3 ink
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
Minőségi szint
koncentráció
2.5 wt. % in 2-propanol
részecskeméret
<50 nm (BET)
sűrűség
0.7992 g/mL at 25 °C
Related Categories
Általános leírás
Annealing temperature <100°C.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Working conditions: Application and film drying under nitrogen (or low humidity)
Post-treatment: Annealing of deposited WO3-x films at 80°C - 120°C
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.