807613
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -4.3eV
Szinonimák:
Avantama N-10-Jet, Nanograde N-10-Jet, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
dispersion
koncentráció
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
munkafunkció
-4.1--4.5 eV
szín
translucent brownish
részecskeméret
8-16 nm
viszkozitás
8-14 cP
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.