Merck
775703
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) oxide
nanopowder, 100 nm (TEM), 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Molybdenum trioxide
About This Item
Lineáris képlet:
MoO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.5% trace metals basis
Forma
nanopowder
részecskeméret
100 nm (TEM)
mp
795 °C (lit.)
SMILES string
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Molybdenum oxide nanoparticles have been studied in photocatalytic systems, as gas sensors for automobiles and as anodes in lithium ion batteries.
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Song, K.Y.; et al.
Chemistry of Materials, 13, 2349-2355 (2001)
Lee, S.H.; et al.
Advanced Materials, 20, 3627-3632 (2008)
Prasad, A. K.; et al.
J. Mater. Sci., 38, 4347-4352 (2003)
MoO3 films spin-coated from a nanoparticle suspension for efficient hole-injection in organic electronics.
Jens Meyer et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(1), 70-73 (2010-10-27)
Efficient, large area ITO-and-PEDOT-free organic solar cell sub-modules.
Hui Jin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(19), 2572-2577 (2012-04-11)
Cikkek
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.