Fontos dokumentumok
87249
Tetradodecylammonium bromide
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Tetralaurylammonium bromide
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.5% water
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-48H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMEFTBPJZGVAPK-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?