Merck
235954
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium iodide
≥98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2)4N(I)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.26
Beilstein:
3567386
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
solid
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HI/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alexey A Sysoev et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 22(6), 289-296 (2016-12-03)
An ion mobility time-of-flight mass spectrometry (IM-TOFMS)-based method has been preliminarily investigated for the identification of triphenylmethane ballpoint pen dyes on paper. The dyes were sampled from one-year-old ballpoint pen ink entries. The entries were written on paper documents stored
Vidhya Selvanathan et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-04)
This work is a pioneer attempt to fabricate quasi-solid dye-sensitized solar cell (QSDDSC) based on organosoluble starch derivative. Rheological characterizations of the PhSt-HEC blend based gels exhibited viscoelastic properties favorable for electrolyte fabrication. From amplitude sweep and tack test analyses
Hui Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(32), 20636-20646 (2015-07-24)
The (13)C NMR chemical shift moving upfield indicates the main model of π-holeX(-) bond between cyanuric chloride/1,3,5-triazine (3ClN/3N), which possess both the π-hole and σ-hole, and X(-). (13)C NMR and UV absorption titration in acetonitrile confirmed that the bonding abilities