Fontos dokumentumok
87301
Tetraheptylammonium bromide
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
THPAB
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
flakes
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- An alkylation reagent to synthesize benzothiazoles by using iodoanilines and sulfur.
- A solvent in the Pd-catalyzed Suzuki and Stille coupling reactions of aryl halides.
- A catalyst for carboxylative cyclization of propargylic amines to synthesize oxazolidinones.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)